Learn More
Agarose, Molekularbiologiereagenzien-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496401 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11496401
Marke: MP Biomedicals 0219398390
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Synonym 3,6-Anhydro-a-L-Galacto-β-D-Galactan, Sepharose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 500 g
Güte Molekularbiologie