Learn More
Agarose, Molekularbiologiereagenzien-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446401 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11446401
Marke: MP Biomedicals 0219398310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Synonym 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 10 g
Güte Molekularbiologie