Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, zur Elektrophorese von Makromolekülen
Artikelnummer. 11482688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482688 25 g 25 Gramm
11472688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482688 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16693.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9012-36-6
Agarose is frequently used in molecular biology for the separation of large molecules, especially DNA, by electrophoresis. Slabs of agarose gels (usually 0.7 - 2%) for electrophoresis are readily prepared by pouring the warm, liquid solution into a mold. A wide range of different agaroses, of varying molecular weights and properties are commercially available for this purpose. Used in high resolution protein electrophoresis, immunoelectrophoresis, electro immunoassays such as rocket assays, counter current electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose wird häufig in der Molekularbiologie zur Trennung großer Moleküle, insbesondere DNA, durch Elektrophorese verwendet. Platten aus Agarose-Gelen (normalerweise 0.7 bis 2 %) für die Elektrophorese werden durch Ausgießen der warmen, flüssigen Lösung in eine Form leicht vorbereitet. Für diesen Zweck ist ein breites Spektrum an verschiedenen Agarosen mit unterschiedlichen Molekulargewichten und Eigenschaften im Handel erhältlich. Wird in hochauflösender Proteinelektrophorese, Immunelektrophorese, Elektroimmunoassays wie Raketenassays und Gegenstromelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g/l bei 80 °C).
Hinweise
Gel-Punkt 36 °. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose ME
Namenshinweis for electrophoresis of macromolecules
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L at 80°C).