Learn More
Melford Agarose ME
Artikelnummer. 30017980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017980 500 g 500 Gramm
30017979 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017980 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20085500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für DNA/RNA-Fragmente > 1000 bp.
Für DNA/RNA-Fragmente > 1000 bp. Mittlere Chancengleichheit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose ME
CAS 9012-36-6
Menge 500 g
Güte Molekularbiologie