Learn More
Melford Agarose ME
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
For DNA/RNA fragments >1000bp.
For DNA/RNA fragments >1000bp. Intermediate EEO.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose ME |
| CAS | 9012-36-6 |
| Menge | 100 g |
| Güte | Molecular Biology |