Learn More
Melford Agarose ME
Artikelnummer. 30017979
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30017979
Marke: Melford A20085100.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For DNA/RNA fragments >1000bp.
For DNA/RNA fragments >1000bp. Intermediate EEO.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose ME
CAS 9012-36-6
Menge 100 g
Güte Molecular Biology