Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, für die Elektrophorese, (Mr ≤0.07)
Artikelnummer. p-30104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10072040
Marke: Thermo Scientific Chemicals 159820100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9012-36-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 10 g
Elektroendosmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Gelierungstemperatur 40 to 43°C (1.5% sol.)
Gelstärke >1800g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Güte Elektrophorese