Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, für die Elektrophorese, (Mr ≤0.07)
Artikelnummer. 13478388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13478388 100 g Glasflasche 100 Gramm
10072040 10 g Glasflasche 10 Gramm
10655402 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478388 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 159821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 CHF
    179.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 19.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 9012-36-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 100 g
Elektroendosmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Gelierungstemperatur 40 to 43°C (1.5% sol.)
Gelstärke >1800g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Güte Elektrophorese