Learn More
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082865 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15825208
Marke: Thermo Scientific J32802.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose LE
Physikalische Form Granulares, freies bis fließendes Pulver
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
Güte Molekularbiologie