Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
Artikelnummer. 10609263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10609263 500 g Glasflasche 500 Gramm
10289590 25 g Glasflasche -
10186980 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10609263 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 400415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 CHF
    802.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 89.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9012-36-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose medium-low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Schmelzpunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farbe Cremefarben bis weiß
Menge 500 g
Elektroendosmose (EEO) 0.05 to 0.13
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gelstärke >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Güte Elektrophorese