Learn More
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462940 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11462940 500 g
11402940 5 g
11412940 10 g
11422940 25 g
11432940 50 g
11452940 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11462940 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210026790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Synonym 3, 6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Dichte 1,00 g/ml bei 20 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Güte Elektrophorese