Learn More
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481682 500 g 500 Gramm
11471682 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481682 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04820723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 CHF
    1688.22 CHF / 500 Gramm
    Sparen 86.78 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektroendosmose: 0,13; Gelstärke: ≥600 g/ cm² ; Geltemperatur: 36 °C; Es handelt sich um ein Standard-Agarose-Gel mit guter Gelstärke und Klarheit, geeignet für alle gängigen Anwendungen.
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Menge 500 g
Güte Elektrophorese