Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Elektrophoresequalität
Artikelnummer. p-7057508
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15427889
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66501.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 9012-36-6
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Standard-Agarose, geeignet für die meisten allgemeinen Anwendungen. Gute Gelstärke und -klarheit. Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose.
Löslichkeit
In Wasser löslich (10 g/l).
Hinweise
Gelstärke (1.5 % w/v): >1120 g/cm^2; Geliertemperatur: 36 bis 39 °C; EEO: <0.12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(10g/L).
Güte Elektrophorese