Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose D1-LE, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 11387019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387019 25 g 25 Gramm
11397019 100 g 100 Gramm
11307029 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H26855.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9012-36-6
Agarose D1-LE, Molecular Biology Grade is used for molecular biology applications. It acts as the medium for analytical scale electrophoretic separation in agarose gel electrophoresis. It is suitable for analytical and preparative nucleic acid electrophoresis, blotting and protein electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose D1-LE, molekularbiologische Qualität, wird für molekularbiologische Anwendungen verwendet. Es dient als Medium für die elektrophoretische Trennung im analytischen Maßstab bei der Agarose-Gelelektrophorese. Es eignet sich für die analytische und präparative Nukleinsäure-Elektrophorese, Blotting und Protein-Elektrophorese.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose D1-LE
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Güte Molekularbiologie