Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Beads, 6 % B-CL (quervernetzt)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 62610-50-8 |
| Flammpunkt | 38 °C (100 °F) |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Typ | Agarose-Bead |
| Menge | 1.000 ml |