missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Agarose 3:1
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Molecular Biology Grade.
Molecular Biology Grade. For DNA/RNA fragments 150-1500bp. Exceptional gel strength. DNase/RNase free.
Gel Strength: ≥1400 g/cm2
Gelling Temperature (4%): 32.5-38°C
Melting Temperature (4%): ≤90°C
Moisture Content: ≤10.0%
Sulfate: ≤0.15%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose 3:1 |
| CAS | 9012-36-6 |
| Menge | 500 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Molecular Biology |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur