missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Agarose 3:1

Artikelnummer. 30017973
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30017973

Marke: Melford A20075100.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Molecular Biology Grade.

Molecular Biology Grade. For DNA/RNA fragments 150-1500bp. Exceptional gel strength. DNase/RNase free.

Gel Strength: ≥1400 g/cm2

Gelling Temperature (4%): 32.5-38°C

Melting Temperature (4%): ≤90°C

Moisture Content: ≤10.0%

Sulfate: ≤0.15%

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Agarose 3:1
CAS 9012-36-6
Menge 100 g
Güte Molecular Biology
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt