Learn More
Agar, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
Packungsgröße:
2268 Gramm
454 Gramm
Beschreibung
- Hellbraunes Granulatpulver
- CAS: 9002-18-0
- MDL-Nummer: MFCD00081288
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Hellbraun |
| Form | Granulatpulver |
| Produkttyp | Agar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Geliermittel bei der Vorbereitung von Kulturmedien verwendet. |
| Verpackungsart | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 lb. |