Learn More
Terumo™ Agani™ Sicherheitsnadel
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25G
25 G
26 G
27 G
30 G
Länge (metrisch):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Farbe:
Blau
Braun
Cremefarben
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rosa
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Die hypodermischen Agani™ Sicherheitsnadeln sind in Kombination mit einer handelsüblichen Luer-Slip- oder Luer-Lock-Spritze für die Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten für medizinische Zwecke vorgesehen.
- Nach dem Herausziehen der Nadel aus dem Körper kann die angebrachte Nadelschutzvorrichtung verwendet werden, um die Nadel unmittelbar nach dem Gebrauch abzudecken, und das Risiko eines versehentlichen Nadelstichs zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Kanülen-Gauge | 27 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 13 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduated | Nein |
| Sterilität | Steril |