Learn More
Terumo™ Agani Subkutannadeln
Für den Einsatz mit Terumo™ Spritzen aus Polypropylen. Terumo™ Agani Subkutannadeln gewährleisten dank ihrer dreifachen Anschrägung und Silikonbeschichtung ein einfaches Einführen.
5.60 CHF - 6.10 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Art der Kanülenspitze Dreifach abgeschrägt, 11°
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Nadel Gauge Außendurchmesser_(metrisch) Länge Kanüle (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Nadel Gauge Außendurchmesser_(metrisch) Länge Kanüle (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15301557 Terumo™
8AN2613R1
26 ga. 0.45 mm 13 mm 5.60 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 236
Zum Warenkorb hinzufügen
15321547 Terumo™
8AN2238R1
22 ga. 0.7 mm 38 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 53
Zum Warenkorb hinzufügen
15341547 Terumo™
8AN2325R1
23 ga. 0.6 mm 25 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 115
Zum Warenkorb hinzufügen
15341557 Terumo™
8AN2719R1
27 ga. 0.4 mm 19 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 66
Zum Warenkorb hinzufügen
15361537 Terumo™
8AN2038R1
20 ga. 0.9 mm 38 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 73
Zum Warenkorb hinzufügen
15371547 Terumo™
8AN2516R1
25 ga. 0.5 mm 16 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 90
Zum Warenkorb hinzufügen
15391537 Terumo™
8AN2138R1
21 ga. 0.8 mm 38 mm 6.10 CHF
100 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 84
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Dreifach abgeschrägte Spitzen
  • Silikonschmierung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Dreifach abgeschrägt, 11°