Learn More
Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln
Dank der extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln sind Eingriffe so schmerzlos wie möglich. Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln gewährleisten dank ihrer einzigartigen, latexfreien Doppelkegelkonstruktion maximalen Komfort.
Marke: Terumo™ 8AN2138R1
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
- Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
- Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
- Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
- Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Stainless Steel | |
21 ga. | |
38 mm | |
11° Dreifache Abschrägung |
Grün | |
0.8 mm | |
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Steril |