Learn More
Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln
Dank der extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln sind Eingriffe so schmerzlos wie möglich. Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln gewährleisten dank ihrer einzigartigen, latexfreien Doppelkegelkonstruktion maximalen Komfort.
Marke:  Terumo™ 8AN2038R1
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15361537
  • 9.01 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethyl-Silikonöl
  • Alle Nadeln werden steril verpackt in individuellen, manipulationssicheren Abziehbeuteln geliefert
  • Das einfache farbcodierte System ermöglicht die einfache Identifizierung der erforderlichen Größen
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von sterilen Spritzen
  • Die Nadeln sind mit Ethylenoxid sterilisiert und müssen mindestens die Norm 10-6 Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, erfüllen
  • CE-Kennzeichnung und latexfrei
  • Lieferung in Kartons mit 100 Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
20 ga.
38 mm
11° Dreifache Abschrägung
Gelb
0.9 mm
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung