Learn More
LNI Swissgas AG OFCAS 35 PLUS
Artikelnummer. 17802209 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kompressor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
17802209 Kompressor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17802209 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.96.035
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompressor mit integriertem Trockner.
  • Kompressor 35 l/min bei 7 bar, 230 V plus mit integriertem Trockner.
Spezifikation
Typ Kompressor