Learn More
Hach Lange™ AG/AGCL-Referenzelektrode
Artikelnummer. 12053743
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12053743 120 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12053743 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. B20B300
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Modell XR300
Referenzelektrolyt Ag/AgCl
Temperaturbereich (metrisch) -10 °bis +60 °C
Länge (metrisch) 120 mm