missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ AFP (Alpha-Fetoprotein) Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Beschreibung
Das ProcartaPlex Simplex-Kit Human-AFP (Alpha-Fetoprotein) misst das AFP-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung/Quantifizierung verwendet. Wenn Sie mehrere Simplex-Kits kombinieren (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum bzw. 50 µl Zellkulturüberstand und es dauert nur vier Stunden, bis analysierte Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Merkmale sind u. a.:
• Mehr Ergebnisse pro Probe – Gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25–50 µl
• Bewährte Luminex Technologie – Vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25–50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen roter und infraroter Fluorophore gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erhalten, die mit den Luminex xMAP Nachweissystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von proteinspezifischen Antikörpern an einen bestimmten Bead ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzigen Well.
Der wesentlichste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an einen Bead konjugiert und nicht von einem Mikrotiterplatten-Well adsorbiert wird, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profilieren, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA erforderlich ist.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum bzw. 50 µl Zellkulturüberstand und es dauert nur vier Stunden, bis analysierte Ergebnisse zur Verfügung stehen.
Merkmale sind u. a.:
• Mehr Ergebnisse pro Probe – Gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25–50 µl
• Bewährte Luminex Technologie – Vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25–50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen roter und infraroter Fluorophore gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erhalten, die mit den Luminex xMAP Nachweissystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von proteinspezifischen Antikörpern an einen bestimmten Bead ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzigen Well.
Der wesentlichste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay an einen Bead konjugiert und nicht von einem Mikrotiterplatten-Well adsorbiert wird, sodass die ProcartaPlex Assayreagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profilieren, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA erforderlich ist.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Simplex-Kit |
| Menge | 96 Tests |
| Spezies | Human |
| Combinability | Kombinierbar |
| Bead-Typ | AFP [15] |
| Assay-Empfindlichkeit: | Siehe Analysezertifikat |
| Assay-Bereich | Wie für Los 1 bestimmt: 10,38 bis 42.500 pg/ml |
| Format | Simplex-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex™ Geräte |
| Gen | Alpha-Fetoprotein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?