Learn More
Neville and More™ Afnor Plasmaflasche
Catalog Number p-7083527
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5.4 cm
9.1 cm
Zur Aufbewahrung von Plasma in einer sterilen Umgebung.
  • Mit Gewindehals
  • Halsmaterial: Pilferproof-Glas
  • Manipulationssicher
  • Nicht reaktiv
  • Material: Glas
Verschlussgröße 4 cm
Verschlusstyp Plasma 40
Höhe (metrisch) 11,5 cm
Produkttyp Plasmaflasche
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 5.4 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Plasma
Material Glas (Typ 1)
Anzahl pro Karton 72
Volumen bis Rand (metrisch) 142 ml
Form Kreisförmiger Querschnitt