missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aflatoxin B1 Antibody (6A10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB600-443AF532
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aflatoxin B1 Monoclonal specifically detects Aflatoxin B1 in Human, All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
| Aflatoxin B1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Human, All species | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 6A10 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| AFB1, AFB1-AR1, Aldoketoreductase 7 | |
| Aflatoxin B1 DNA (against the midazole ring-opened persistent form of the major N-7 guanine adduct of AFB1). | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur