missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AffiniPure |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.6 mg/mL |
| Konjugat | Cyanine3 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Menge | 200 μL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Human, Mouse, Rat |
| Form | Liquid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?