Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AffiniPure |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Wirtsspezies | Goat |
| Menge | 200 μL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Human, Mouse, Rat |
| Form | Liquid |
| Mehr anzeigen |