Learn More
AffiniPure Goat anti-Mouse, HRP, Polyclonal, Proteintech
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech SA00001-1-200UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
| AffiniPure | |
| Polyclonal | |
| HRP | |
| 200 μL | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| Goat | |
| Secondary | |
| Liquid |