missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AffiniPure Goat anti-Human, FITC, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17274906 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17274906 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17274906 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SA0000312200UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.

Spezifikation

Antigen AffiniPure
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat FITC
Wirtsspezies Goat
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.