missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AffiniPure Goat anti-Human, AP, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17234906 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17234906 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17234906 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SA000028200UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.

Spezifikation

Antigen AffiniPure
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Wirtsspezies Goat
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.