missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AffiniPure Goat anti-Horse, HRP, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 17234896 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17234896 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17234896 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SA0000113200UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Horse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.

Spezifikation

Antigen AffiniPure
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat HRP
Wirtsspezies Goat
Menge 200 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Horse
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.