Learn More
AF332 EP-Farbskala
Dient zur Beurteilung der Produktfarbe durch Vergleich mit repräsentativen Serien fester Farbstandards
Marke:  Lovibond Tintometer 433320
Additional Details : Gewicht : 2.47000kg
Artikelnummer. 11914159
  • 2800.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basierend auf dem Lovibond-Komparator-System 2000 ist dieses Kit ein bequemer Weg, die vollständige Palette der für die Einstufung von pharmazeutischen Lösungen nach der EP-Farbserie erforderlichen Ausrüstung zu bestellen.
  • Enthält fünf Farbkorrekturscheiben
  • Jeweils ausgestattet mit farbstabilen Glasstandards, die genau mit den im Europäischen Arzneibuch angegebenen  Referenzlösungen übereinstimmen.
  • Die Probe (in einer 40 mm-Glasküvette) wird im Lovibond-Komparator 2000+ mit einer geeigneten Testscheibe angezeigt, bis eine Farbübereinstimmung erzielt wird.
Spezifikation
Spezifikation
Lovibond™ Komparatorsystem 2000, fünf Farbscheiben und zwei 40 mm-Zellen
Komparator 2000+