Learn More
Lovibond™ AF 411 Organo-Phosphonat MINIKIT
Artikelnummer. 10547472
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
1 bis 20 mg/l aktives O-P
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
10547472 1 bis 20 mg/l aktives O-P 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10547472 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 414110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 CHF
    164.24 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.76 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AF 411 Organo-Phosphonat MINIKIT misst 1 bis 20 mg/l aktive O-P. Enthält Reagenzien für ca. 30 bis 100 Tests. Verwendet die Tablettenzählmethode
Sie sind anwenderfreundlich und für eine Vielzahl von Anwendungen in der Wasseranalyse geeignet. Dank verschiedener Testverfahren sind die MINIKITs vor allem eines: Ein zuverlässiger Begleiter.
Verschiedene Testverfahren
Für die MINIKITs stehen verschiedene Testverfahren zur Verfügung:
Wählen Sie zwischen manuellen Testverfahren, Trübungs- oder Tablettenzählverfahren oder dem sogenannten Geschwindigkeitstest.
Intuitive Anwendung
Ob Profi oder Laie: Mit dem MINIKIT erzielt jeder fehlerfreie und zuverlässige Ergebnisse.
Lange Lebensdauer
Die in den MINIKITs verwendeten Reagenzien haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Und das Beste: Sie unterliegen keinerlei Transportbeschränkungen.
Direkt verwendbar
Neben dem Testkit in einer stabilen Kunststoffbox enthält der Lieferumfang auch einen Messbecher, das erforderliche Zubehör und Tablettenreagenzien für ca. 30 Tests.
Spezifikation
Bereich 1 bis 20 mg/l aktives O-P
Typ Organo-Phosphonat-Testkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORGANO-PHOSPHONATE AF411 MINIKIT .
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid