Learn More
Eppendorf™ Aerosoldichte Verschlüsse
Artikelnummer. 10063201 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Rechteckbecher
250 ml-Rechteckbecher
DWP Becher/S-4-104
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10063201
Marke: Eppendorf™ 5804712005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Ersatzdeckel eignen sich für eine Vielzahl an Eppendorf™ Eimern.
  • Satz mit 2 Kappen 
  • Aerosoldicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zentrifugenröhrchenkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 ml-Rechteckbecher