Learn More
HALYARD™ AERO CHROME™ High-Performance Surgical Gown
High-Performance Surgical Gown combines comfort, softness and breathability with high level protection against pathogens and fluids, including chemotherapy drugs.
194.59 CHF - 252.87 CHF
Spezifikation
Produkttyp Surgical Gown
Anzahl Taschen None
Material Cool Shield Copolymer
Farbe Silver
Verschlusstyp Hook and Loop Neck with Waist Ties
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Größe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274682
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48392
Large Non-sterile
219.52 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274725
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48393
X-Large Non-sterile
194.59 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274736
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48394
2X-Large Non-sterile
200.70 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274651
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48395
Large Sterile
223.44 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274705
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48396
X-Large Sterile
224.87 CHF
28 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274656
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48397
Large, X-Long Sterile
235.20 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274668
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48398
X-Large, X-Long Sterile
252.87 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274657
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48399
Large, X-Long Non-sterile
212.02 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274722
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48400
X-Large, X-Long Non-sterile
206.82 CHF
32 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274767
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48401
2X-Large, X-Long Non-sterile
199.92 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274704
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48402
2X-Large, X-Long Sterile
252.72 CHF
28 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274695
Unterlagen ansehen
HALYARD™
48403
2X-Large Sterile
241.47 CHF
28 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Culmination of HALYARD™'s expertise in designing high-performance garments for critical applications in Healthcare, the AERO CHROME™ gowns offer an exceptional combination of Protection, Breathability, and Comfort.
  • Red collar: Easily identify a high-performance gown
  • Breathable back panel: maximizes airflow for cool comfort
  • Soft, light, and breathable fabric: keeps staff protected yet cool and comfortable
  • Low linting: helps reduce the risk of wound contamination and infection
  • Meets the High Performance per EN13795-1:2019: ensures superior protection
  • Meets AAMI Level 4 standard: provides the highest level of fluid and microbial protection in the critical zones
  • No breakthrough detected after 240 minutes of exposure to 52 chemotherapy drugs
  • Raglan Sleeves for extra comfort and free movements
  • Available Sterile and Non Sterile
  • Sterile gown packed individually and with 2 towels for added convenience
  • Non Sterile gowns packed bulk in a bag to reduce packaging
Spezifikation
Spezifikation
Surgical Gown
Cool Shield Copolymer
Hook and Loop Neck with Waist Ties
Knit
Raglan Sleeve
Not Autoclavable
None
Silver
Single-use
Yes
Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 13795, AAMI level 4, ASTM D6978-05
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ AERO CHROME™ High-Performance Surgical Gown