Learn More
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Catalog Number 10081553
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
30827-99-7
C8H11ClFNO2S
239.689
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
186136
4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
30827-99-7
C8H11ClFNO2S
239.689
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
186136
4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Dieser spezifische, irreversible Inhibitor von Serinproteasen stellt eine stabile, ungiftige Alternative zu PMSF dar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material AEBSF Hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Menge 50 mg
Formelmasse 239.7
Reinheit (%) ≥98 (HPLC)
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.