Learn More
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10563165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563165 100 mg Poly-Mikroröhrchen 100 Milligramm
10081553 50 mg Poly-Mikroröhrchen 50 Milligramm
10193483 500 mg Poly-Mikroröhrchen 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563165 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP635100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser spezifische, irreversible Inhibitor von Serinproteasen stellt eine stabile, ungiftige Alternative zu PMSF dar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30827-99-7
Summenformel C8H11ClFNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.689
InChI-Schlüssel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC-Name 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AEBSF Hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Menge 100 mg
Formelmasse 239.7
Reinheit (%) ≥98 (HPLC)
Physikalische Form Pulver/Feststoff