Learn More
AEBSF-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30327817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327817 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA32530050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Summenformel C8H11ClFNO2S
Menge 50 mg
Synonym 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
InChI-Formel InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
SMILES c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
IUPAC-Name 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 239.69