Learn More
MAPA Professional AdvanTech 517 Kritischer Umwelthandschuh
Artikelnummer. 31749201
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31749201 10 1 Paar
31749197 6 1 Paar
31749187 7 1 Paar
31749200 8 1 Paar
31749189 9 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31749201 Lieferant MAPA Professional Lieferanten-Nr. 34517030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.95 CHF
    3.54 CHF / 1 Paare
    Sparen 0.41 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Tripolymer-kritischer Umwelthandschuh, exklusiv und bietet 100 % Komfort mit optimaler mechanischer und chemischer Beständigkeit.
  • Herstellungsprozess gewährleistet die Kontrolle eines sehr niedrigen Schadstoffgehalts: Partikelgehalt, nichtflüchtige Rückstände, extraktierbare Stoffe – Gewaschen, kontrolliert und verpackt in einem ISO 5-Raum-Bereich, silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblech und Glas vor dem Streichen zu vermeiden.
  • Breite Manschette für doppelte Handschuhe
  • Beschichtungsmaterial: Grip-texturiert – Nitril, Latex, Neopren – Puderfrei
  • Umfang der Verdauungsnorm: US (FDA)
  • Risiken: Flüssig – Chemisch
  • Länge (mm): 360
  • Dicke (mm): 0,50
  • Hauptfarbe: Beige
  • ISO CUT Level: X
  • Klasse 100 (ISO 5) Kompatibel
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und starker chemischer Schutz gegen verschiedene chemische Produkte: exklusive Trionic Formel aus einer Mischung aus natürlichem Latex, Neopren und Nitril, hypoallergen.
  • NORMEN:
    • Kategorie 3
    • EN374: Typ B - KST
    • EN 388: 1110X
Spezifikation
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL Keine
Farbe Grün
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Griffprofil
Finger Thickness (Metric) 0.50 mm
Hand Rechts
Latex Free Nein
Material Tripolymer
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0.50 mm
Verpackungsart Einzelne Beutel
Länge (metrisch) 36 cm