Learn More
Advantec Advantec Grade QR100 Quartz Fiber Filters, 25-mm
Artikelnummer. 15322994 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15322994
Marke: Advantec 0665820
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Grade QR100 Quartz Fiber Filters for analytical or gravimetric studies.
  • Quartz fiber filters have very low trace metal content and can withstand temperatures up to 1832°F (1000°C).
  • Use to sample acidic gases at high temperatures or for air pollution analysis.
  • The QR100 Grade filters offer excellent chemical resistance and will not absorb acidic gases.
Spezifikation
Filtertyp Quarz-Faserfilter
Material Quarz-Faser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Probenahme von sauren Gasen bei hohen Temperaturen oder zur Analyse von Luftverunreinigungen
Güte QR100
Verpackung Box
Menge Gehäuse 1Pack
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 1832°F
Max. Temperatur (metrisch) 1000°C
Typ Filter
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm