Learn More
Advantec Advantec Grade GA100 Glass Fiber Filters; 47mm
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- General purpose filters.
- For filtering cells and precipitated proteins.
- For air pollution monitoring.
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Glasfaserfilter |
| Material | Glasfaser |
| Porengröße | 1 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Filtern von Zellen und ausgefällten Proteinen, Luftverschmutzungsüberwachung, GA100 |
| Güte | GA100 |
| Verpackung | Box |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Filter |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |