Learn More
Greiner Bio-One Advanced TC-behandelte 6-Well-Zellkultur-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11920657
Click to view available options
Kulturfläche:
9,6 cm²
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11920657
Marke: Greiner Bio-One 657960
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Screening mit hohem Durchsatz in zellbasierten Testsystemen.
  • Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
  • Verbesserte Zelladhäsion
  • Konsistente Zellhaftung
  • Homogenes Zellwachstum
  • In-vivo-ähnliche Morphologie
  • Höherer Zellertrag
  • Ermöglicht die Verwendung von serumreduzierten oder serumfreien Medien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 5 ml (Well)
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,6 cm²
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Gewebekultur
Typ Zellkultur-Mikroplatte
Arbeitsvolumen (metrisch) 2 bis 5 ml
Wellanzahl 6
DNase-frei Ja
Enthält Deckel
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 1
RNase-frei Ja
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 19 mm
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,48 mm
Höhe (metrisch) 19 mm