Learn More
Boomingshing Medical™ Schützende Einweg-Gesichtsmaske, zertifiziert hohe Qualität
Hochwertige Gesichtsmasken für medizinische Geräte der Klasse I mit CE-Kennzeichnung, zertifiziert gemäß der EU-Richtlinie MDD 93/42/EWG und EN14683:2019-konform. Diese latexfreien 3-fach gefalteten Polypropylen mit Ohrbügel bieten eine hervorragende Passform mit einstellbarer Nasendichtung für zusätzliche Sicherheit. Vollständig zertifiziert, Qualität garantiert.
Marke: Boomingshing Medical™ 12888004
Additional Details : Gewicht : 95.76000kg
Beschreibung
- Einwegschutz zum Einmalgebrauch
- Ein mit CE-Kennzeichen versehenes Medizinprodukt der Klasse I, zertifiziert nach der MDD EU-Richtlinie 93/42/EWG, das die Norm EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken erfüllt
- Ohrschlaufen und eine weiche, flexible, innen verdrahtete obere Naht sorgen für eine bequeme, eng anliegende Passform an der Nase
- Außenlage aus Polypropylen-Vlies
- Thermisch gebundene Vliesstoff-Innenschicht aus Polypropylen
- Latexfrei, was das Risiko von Hautreizungen für den Träger reduziert
- Blaue Außenseite
- Universalgröße und einfache Anpassung
Spezifikation
Medical/Procedural Face Mask | |
Earloops | |
Standard | |
Polypropylenvlies (außen und innen), heißluftgezogenes Polypropylen (Filter) | |
Ohrschlaufen | |
6,9 in. | |
12888004 | |
9,5 cm |
Blau | |
Polypropylen | |
CE-Kennzeichen; Medizinprodukt der Klasse I, zertifiziert gemäß MDD EU-Richtlinie 93/42/EWG; erfüllt Norm EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken | |
Ja | |
Ja | |
17,5 cm | |
3,7 in. |