Learn More
Advanced Instruments Osmolality Linearity Set
For monitoring performance of any osmometer in the range 0-2000 mOsm/kg
Marke:  Advanced Instruments 3LA028
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 15168606
  • 191.18 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Each level of standard supplied in the set should be run and documented to verify the reportable range of patient results
  • Run the linearity set until accurate results obtained or recalibration needed
  • For in vitro diagnostic use with all brands of osmometers
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Advanced Instruments Osmolality Linearity Set