missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ADU-S100 disodium salt

Beschreibung
ADU-S100 disodium salt is a STING agonist. It induces CD8+ T-cell mediated antitumor immunity in a rat esophageal adenocarcinoma model. In mouse tumor models, the compound induces tumor regression and a potent antitumor immune response. ADU-S100 disodium salt induces phosphorylation of TBK1 and IRF3 in murine bone marrow macrophages.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [P(R)]-5'-O-[(R)-Hydroxymercaptophosphinyl]-P-thioadenylyl-(2'→5')-adenosine cyclic nucleotide disodium |
| CAS | 1638750-95-4 |
| Menge | 73.5 μg |
| Ziel | STING Agonists |
| Summenformel | C20H22N10Na2O10P2S2 |
| Reinheit | 95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?