Learn More
Sino Biological™ ADSL Recombinant Human Protein, N-His tag
Expressed from DNA sequence encoding human ADSL (Met 1-Leu 484) fused to polyhistidine tag at N-terminus
Marke:  Sino Biological™ 11287H07E5
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 15298475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding human ADSL (Met 1-Leu 484) fused to polyhistidine tag at N-terminus
  • Formulation: PBS, 10% Glycerol, pH 7.4
Spezifikation
Spezifikation
Assay Standard
57kd
Human
<1 EU/μg
ADSL
His Tag
Other proteins
≥90% by SDS-PAGE
158
5μg
Recombinant
Adenylosuccinate Lyase
ADSL Recombinant Human Protein
E.coli
Lyophilized