Learn More
Adrenalintartrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18081560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18081560 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18081560 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0614.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adrenalintartrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adrenaline tartrate
CAS 51-42-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adrenaline tartrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H13 N O3 . C4 H6 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Adrenaline Tartrate, L-Adrenaline Tartrate, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Adrenaline tartrate (1:1), Tartaric acid compd. with adrenaline, (-)-Adrenaline acid tartrate, (-)-Adrenaline bitartrate, (-)-Adrenaline hydrogen tartrate, (-)-Adrenaline tartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate, (-)-Epinephrine bitartrate, Adrenalin bitartrate, Adrenaline acid tartrate, Adrenaline bitartrate, Adrenaline hydrogen tartrate, Asmatane Mist, Asthmahaler Epitrate, Bronitin Mist, Bronkaid Mist Suspension, Epinephrine bitartrate, Epinephrine d-bitartrate, Epinephrine hydrogen tartrate, Epinephrine tartrate, Epitrate, L-Adrenaline bitartrate, Medihaler-Epi, Primatene Mist Suspension, R-(-)-Epinephrine bitartrate, l-Adrenaline bitartrate, l-Adrenaline d-bitartrate, l-Adrenaline hydrogen tartrate, l-Adrenaline tartrate, l-Epinephrine bitartrate, l-Epinephrine d-bitartrate, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol (+)-tartrate (1:1) (salt)
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure;4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 333.29
Menge 500 mg
Formelmasse 333,106 g/mol