Learn More
Invitrogen™ ADRBK2 (GRK3) Recombinant Human Protein
ADRBK2, or adrenergic beta receptor kinase 2 is a serine/threonine kinase.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005151.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 107.2kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428523
|
Invitrogen™
PR7122A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10210743
|
Invitrogen™
PV3974 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ADRBK2 is thought to act as a regulator of receptor function.
Spezifikation
NP_005151.2 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
GRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
107.2kDa | |
RUO - research use only | |
ADRBK2 (GRK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |