Learn More
Brady™ ADR LQ Transport Sign
Artikelnummer. 15333408
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 15333408
Marke: Brady™ 813992
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Black and white, diamond-shaped Limited Quantity transport signs.
  • Replaces LQ for all transport except plane
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Glanz
Format Roll
Material Laminated Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Hazard Communication Identification
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 250 Signs/Roll
Menge 250 Etiketten
Form Diamond
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 100 x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.94 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number ADR9 - LQ 2011- 100*100-B7541 250/ROLL